Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques de précision extrême conformes aux normes internationales Traceable™
Code produit 11749705 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-2,00°C à +2,00°C
-50°C à +70°C
23,00°C à 27,00°C
35°C à 39°C
Plage de températures (impériale):
-58,00 à 158,00°F
28,4°F à 35,6°F
37,00°F
73,4°F à 80,6°F
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) unitSize
11749705 -2,00°C à +2,00°C 28,4°F à 35,6°F 1 pièce
11769705 35°C à 39°C 37,00°F 1 pièce
11759705 23,00°C à 27,00°C 73,4°F à 80,6°F 1 pièce
11779705 -50°C à +70°C -58,00 à 158,00°F 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11749705
Includes
Sonde en acier inox, boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques, support, Velcro™, bandes magnétiques, montage mural, deux piles AA (permettant une surveillance continue et permanente pendant 1 an)
Idéal pour mesurer les températures dans les bains-marie, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les solutions standards, les fours, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les aliments et les eaux usées
Idéal pour mesurer les températures dans les bains-marie, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les solutions standard, les fours, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les aliments et les eaux usées. Les thermomètres numériques de précision extrême conformes aux normes internationales Fisher Scientific™ Traceable™ disposent d’une sonde en acier inox imperméable qui montre un changement de température moindre dans les liquides, l’air / le gaz et les semi-solides.
Les unités sont 0,00, 25,00, 37,00 ou une combinaison des trois en °F et °C.
  • Fournit des mesures précises avec une pénétration de pointe de 0,33 po
  • Enregistre l’heure / la date pour les mesures min / max et les alertes d’alarme min / max
  • Affiche les températures minimale / maximale et actuelle
  • Min / max surveille les mesures sur n’importe quelle période ; affiche l’heure / la date exacte de la température min / max
  • L’alarme fournit deux LED visuels et deux alertes audio lorsque la température dépasse les points de consigne ; affiche l’heure / la date exacte des alarmes du thermomètre double
  • Programmable par incréments de 0,1° ; signal d’alarme continu même si la température revient à la plage sans alarme
  • Résolution : 0,01°
  • Précision : ±0,05°C sous ±2°C de la norme
  • Diamètre de la sonde : 0,30cm (0,12 in)
  • Longueur de la tige : 15,87cm (6,25 in)
  • Longueur hors tout : 9 po (22,86cm)
  • Câble : 5 pi. (1,5m)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
Conforme à la norme ITS-90, norme internationale de température.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,12 in
Diamètre (métrique) de la sonde 3 mm
Dimensions (L x l x H) 4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,7 x 6,9 x 1,9cm)
À utiliser avec (application) Mesure les températures dans les bains-marie, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les solutions standards, les fours, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les aliments et les eaux usées
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 1,9cm
Comprend Sonde en acier inox, boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques, support, Velcro™, bandes magnétiques, montage mural, deux piles AA (permettant une surveillance continue et permanente pendant 1 an)
Longueur (impériale) de sonde 6,25 in
Longueur (métrique) 107 mm
Longueur (métrique) de sonde 15,9cm
Matériau Plastique ABS
Résolution 0,01°C
Poids (impériale) 5 oz
Poids (métrique) 140 g
Largeur (impériale) 2,75 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 4.25 in
Température max. (impériale) 35,6°F
Température max. (métrique) 2°C
Température (impériale) min. 28,4°F
Température min. (métrique) –2°C
Plage de températures (impériale) 28,4°F à 35,6°F
Plage de températures (métrique) -2,00°C à +2,00°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Water Baths
Type de batterie AA
Précision ±0,05°C
Affichage LED
Largeur (métrique) 6,9 cm
Balance Reads to 0.00