Learn More
Fisherbrand™ Chronomètre à gros chiffres Traceable™
Codice prodotto. 11799815 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Comprend:
Chronomètre, cordon, Velcro™ pour montage et clip pratique, pile
Dimensione della confezione:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Comprend Dimensione della confezione
11799815 Chronomètre, cordon, Velcro™ pour montage et clip pratique, pile 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11799815
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les grands chiffres (1/2 po de hauteur) sont faciles à lire.
Les grands chiffres (1/2 po de hauteur) sont faciles à lire. Le chronomètre à gros chiffres Fisher Scientific™ Traceable™ est étanche, scellé par joint torique et possède un boîtier en ABS résistant aux chocs et des côtés en caoutchouc antidérapants. L’unité affiche l’heure en heures, minutes et secondes, le système horaire 12 heures, la date et le jour de la semaine sous forme de chronographe.
  • Idéal pour une utilisation en laboratoire et en usine
  • Alarme de l’heure du jour
  • Compte jusqu’à 24 heures
  • Fonctions disponibles : chronométrage simple, temps mort, cumul intermédiaire et chronométrage continu
  • La plage de la minuterie est de 23 heures, 59 minutes, 59 secondes
  • La résolution est de 1/100 seconde pendant les 30 premières minutes et 1 seconde par la suite
  • La précision est de 0,001%
  • Taille : 7,6 x 6,4 x 2,2 cm (3 x 2,5 x 875 po.)
  • Le poids est de 2,5 oz.
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Specifica
Type de produit Chronomètre numérique
Plage de durée 24 heures
Alarms Heure
Précision 1e-05
Résolution 0,01 s
Affichage Numérique
Matériau Plastique ABS
Dimensions (L x l x H) 3 x 2,5 x 0,8 po (7,62 x 6,35 x 2 cm)
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (métrique) 7,62 cm
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 6,35 cm
Hauteur (impériale) 0,8 in
Hauteur (métrique) 2 cm
Poids (impériale) 2,5 oz.
Poids (métrique) 0,07 kg
Comprend Chronomètre, cordon, Velcro™ pour montage et clip pratique, pile
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation en laboratoire ou en usine
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.