Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Jumbo Traceable™
Code produit 11759745 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11759745 -50°C à +70°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11759745
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Thermomètre numérique large idéal pour surveiller les congélateurs, les bains-marie, les bains à sec, les incubateurs et les réfrigérateurs.
  • Triple affichage indiquant simultanément les températures minimale, maximale et réelle
  • Sonde flacon pour les applications en réfrigérateur
  • L’alarme hors limite signale à l’utilisateur que la température dépasse ou tombe en dessous d’un point de consigne. L’alarme est programmable par incréments de 1 degré
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 9,65 x 10,92cm (3,8 x 4,3 in)
À utiliser avec (application) Surveillance de la température dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs
Comprend Certificat Traceable, support béquille pliable, support mural, crochet et adhésif de boucle, aimant, nbsp;pile alcaline AAA, flacon 5 ml
Longueur (métrique) 96,5mm
Matériau Plastique
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 113,39g
Largeur (impériale) 4,3 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 3,8 in
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Surveillance de la température dans le congélateur
Précision ±1°C
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 10,92 cm