Includes
Câble de 42 po (105 cm) pour sonde rangé dans une housse avec compartiment pour bobine ; Support intégré avec surface de fixation pour paillasse de 4,5 po² (11,4 cm²) ; Pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie d’un an en fonctionnement continu
- Son fonctionnement intuitif, qui ne nécessite pas de lire le mode d'emploi, réduit les erreurs humaines.
- Capture et rappelle automatiquement les mesures de températures minimum et maximum sur n’importe quelle période
- L'alarme haut/bas est programmable en 1° incréments
- L’alarme retentit toutes les minutes jusqu’à ce que la température revienne à la normale
- Le bouton Hold (Mise en attente) fige l’écran pour lire la mesure
- Les chiffres de 0,75 in (19 mm) sont lisibles à 20 pieds. (9,6 m)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diamètre (impériale) de la sonde | 0,14 in |
| Dimensions (L x l x H) | 4,75 x 2,5 x 0,5 po (12 x 6,3 x 1,3 cm) |
| Hauteur (impériale) | 0,5 in |
| Hauteur (métrique) | 1,3 cm |
| Comprend | Câble de 42 po (105 cm) pour sonde rangé dans une housse avec compartiment pour bobine ; Support intégré avec surface de fixation pour paillasse de 4,5 po2 (11,4 cm2) ; Pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie d’un an en fonctionnement continu |
| Longueur (impériale) de sonde | 7,5 in |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Longueur (métrique) de sonde | 18 cm |
| Matériau | Plastique |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.