Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données d’HR / température Traceable™ Logger-Trac™
Code produit 15318764 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autonomie de la batterie:
Un an d’utilisation constante, durée de conservation de 3 ans
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autonomie de la batterie Conditionnement
15318764 Un an d’utilisation constante, durée de conservation de 3 ans 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15318764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    243.09€ / 1 pièces
    Économisez 34.91€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Pour assurer la précision, un certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO / CEI 17025 (1750.01) agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
L’unité mobile se déplace avec les expéditions pour suivre l’humidité relative et la température
L’enregistreur de données d’HR / température Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ est idéal pour le suivi des matériaux pendant le transport. L’unité mobile se déplace avec les expéditions pour suivre l’humidité relative et la température.
  • Affiche la durée d’alarme cumulée à partir des valeurs d’humidité et de température MIN/MAX sélectionnées par l’utilisateur
  • S’intègre au logiciel MaxiThermal pour une analyse complète des données
  • Paramètres d’humidité / température sélectionnables par l’utilisateur (valeurs haute et basse) par incréments de 1 % ou de 1°
  • Affiché pendant l’enregistrement : HR et température actuelles, température MIN/MAX atteinte, temps de fonctionnement cumulé
  • Réutilisable / reprogrammable
  • Stockage : 30 720 relevés
  • Taille : 3,5 x 2,0 x 1,1 in
  • Poids : 69,5 g (2,45 oz)
  • Plage : -29 à 72°C (-20 à 161°F) ; 0 à 100 % d’HR
  • Résolution : 0.1™ ; 0,1 % d’HR
  • Précision : ±0,2°C (0 à 10°C) ; ±0,5°C dans le cas contraire ; ±3 % d’HR entre (25 à 75 % d’HR) ; ±5 % d’HR dans le cas contraire
  • L’intervalle d’enregistrement défini par l’utilisateur peut être défini en fonction du nombre de jours à consigner (de 4 heures à 365 jours) ou de l’intervalle de temps souhaité (de toutes les 2 secondes à toutes les 24 heures)
  • Pour s’assurer qu’aucune donnée n’est perdue, une fois que la mémoire est pleine, le thermomètre / hygromètre arrête l’enregistrement des données (les données ne seront pas écrasées)
Certifications
Marquage CE
Spécification
Type Enregistreur de données d’HR / température
Type d’affichage LCD
Mémoire des données 7 680 relevés
Étalonnage Calibré
Types d’alarme Visuel
Software Type Logiciel MaxiThermal
Type de batterie Pile bouton au lithium CR2016 3 V
Autonomie de la batterie Un an d’utilisation constante, durée de conservation de 3 ans
Certifications/Conformité CE, certificat traçable
Indice IP IP 66
Matériau Plastique ABS
Types de capteur Thermistance en verre, partie gainée
À utiliser avec (application) Se déplace avec les expéditions pour suivre l’humidité relative et la température
Précision (température) plusmn;0,2°C (0 à 10°C) ; sinon plusmn;0,5°C
Justesse du temps 2 minutes par mois
Plage d’humidité 0 à 100%
Résolution de la température 0,1°
Plage de températures (métrique) -29 à plus;72°C (-20 à plus;161°F)
Longueur (impériale) 3,5 in
Longueur (métrique) 8,89cm
Poids (impériale) 2,45 oz
Poids (métrique) 69,5g
Afficher plus Afficher moins
Le logiciel MaxiThermal™ est nécessaire pour activer ces enregistreurs de données