Learn More
Fisherbrand™ Le câble pour enregistreur de données Câble pour enregistreur de données LN2 et d’HR
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Le câble pour enregistreur de données LN2 et de température / HR Traceable™ Logger-Trac™ est utilisé pour transférer les informations enregistrées dans les enregistreurs de données vers l’ordinateur.
- Câble mini USB de type A à USB de type B
- Compatible USB version 2.0, ELV et conforme RoHS
- Longueur de câble : 1,5m
Spécification
Spécification
| Type | Câble |
| Certifications/Conformité | Conformes RoHS |
| À utiliser avec (application) | Transférez les informations enregistrées dans les enregistreurs de données vers l’ordinateur |
| À utiliser avec (équipement) | Enregistreur de données de température /HR et LN22 Fisherbrand Traceable Logger-Trac |
| Longueur (impériale) | 5 ft. |
| Longueur (métrique) | 1,5m |