Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour enregistreur de données de température Traceable™ Logger-Trac™, câble et socle
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Accessoires pour enregistreur de données de température Traceable™ Logger-Trac™
15-081-145
- Manchons en papier étanches
- Pour protéger le capteur de sonde de température
- Transparent
- USB standard A à Mini B, IC-9P ou USB à convertisseur série
- Compatible USB version 2.0, ELV et conforme RoHS
- Longueur de câble : 1,5m
- Plusieurs supports permettent la programmation par lots jusqu’à 8 unités
Spécification
Spécification
| Type | Manchons en papier étanches |
| Certifications/Conformité | Conformes RoHS |
| Matériau | Papier traité avec des huiles non saturées |
| À utiliser avec (application) | Transférez les informations enregistrées dans les enregistreurs de données vers l‘ordinateur |
| À utiliser avec (équipement) | Enregistreur de données de température Fisherbrand Traceable Logger-Trac |
| Longueur (impériale) | 5 ft. |
| Longueur (métrique) | 1,5 m |