Learn More
Fisherbrand™ Enregisteur de données de température Traceable™ Logger-Trac™
Code produit 15398754 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autonomie de la batterie:
Un an d’utilisation constante, durée de conservation de 3 ans
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autonomie de la batterie Conditionnement
15398754 Un an d’utilisation constante, durée de conservation de 3 ans 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15398754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    96.20€ / 1 pièces
    Économisez 24.80€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Pour assurer la précision, un certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO / CEI 17025 (1750.01) agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Pour le suivi du matériel pendant le stockage, la manipulation et le transport
L’appareil réutilisable avec écran LCD actif permet d’afficher immédiatement et de télécharger la durée cumulée de l’excursion de température à partir des valeurs MIN/MAX sélectionnées par l’utilisateur si nécessaire. L’enregistreur de données de température Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ est utilisé pour le suivi des matériaux pendant le stockage, la manipulation et le transport.
  • Affiche la durée d’alarme cumulée à partir des valeurs MIN/MAX sélectionnées par l’utilisateur
  • S’intègre au logiciel MaxiThermal pour une analyse complète des données
  • Réutilisable / reprogrammable
  • Taille : 2,56 x 1,34 x 0,35 inches
  • Poids : 18,5 grammes (0,65 oz)
  • Capacité de stockage : 7 680 relevés
  • Indice étanche IP66
  • Les thermomètres Logger-Trac individuels sont préprogrammés avec des valeurs d’alarme de 2°C (faible) et 8°C (élevée) et un intervalle d’enregistrement pour permettre 30 jours d’enregistrement (les relevés sont consignés toutes les 5 minutes, 33 secondes)
L’écran LCD actif affiche les données importantes suivantes :
  • Températures MIN/MAX, actuelles
  • État de l’enregistrement
  • Durée de fonctionnement
  • Durée cumulée de l’alarme (excursion)
  • État de la quarantaine
  • Alarme Tally
Certifications
Marquage CE
Spécification
Type Enregistreur de données de température
Type d’affichage LCD
Mémoire des données 7 680 relevés
Étalonnage Calibré
Types d’alarme Visuel
Software Type Logiciel MaxiThermal
Type de batterie Pile bouton au lithium CR2016 3 V
Autonomie de la batterie Un an d’utilisation constante, durée de conservation de 3 ans
Comprend Batterie et certificat traçable numéroté individuellement
Certifications/Conformité CE, certificat traçable
Indice IP IP 66
Matériau Plastique ABS
Types de capteur Thermistance en verre, partie gainée
À utiliser avec (application) Pour la surveillance du matériel durant le transport
Précision (température) plusmn;0,2°C de 0 à 10°C ; sinon plusmn;1°C
Justesse du temps 2 minutes par mois
Résolution de la température 0,1°C
Plage de températures (métrique) -35 à +50°C
Longueur (impériale) 2,56 in
Longueur (métrique) 6,5cm
Poids (impériale) 0,65 oz
Poids (métrique) 18,5g
Afficher plus Afficher moins
Le logiciel MaxiThermal™ est nécessaire pour activer ces enregistreurs de données