Learn More
Fisherbrand™ Vacuomètres / manomètres Traceable™
Code produit 11784206 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de pression:
-100 à 100 psi
-15 à 15 psi
-30 à 30 psi
-5 à 5 psi
Type de produit:
Modèle avec impression
Modèle sans impression
Poids (métrique):
0,14 kg
0,34 kg
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de pression Type de produit Poids (métrique) unitSize
11784206 -100 à 100 psi Modèle sans impression 0,14 kg -
11794206 -5 à 5 psi Modèle avec impression 0,34 kg 1 pièce
11704216 -100 à 100 psi Modèle avec impression 0,34 kg 1 pièce
11764206 -15 à 15 psi Modèle sans impression 0,14 kg 1 pièce
11754206 -5 à 5 psi Modèle sans impression 0,14 kg 1 pièce
11774206 -30 à 30 psi Modèle sans impression 0,14 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11784206
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Le modèle non imprimable inclut : tubulure, pile de 9 V, étui de transport en ABS et port RS-232 ; Le modèle imprimable inclut : tuyau / tubulure, piles AA, étui de transport en ABS, sortie ordinateur, câble d’ordinateur de 79 po avec logiciel sur CD et rouleau de papier.
Les unités portables mesurent et affichent les différences de pression / vide en 11 unités différentes (psi, mbar, etc.)
Les unités portables mesurent et affichent les pressions / vides différentiels en 11 unités différentes (psi, mbar, etc.)
  • Cet appareil portable mesure et affiche la pression différentielle/le vide en : psi, mbar, bar, cm/ H₂O , pouce/ H₂O , pied/ H₂O , mm/Hg, pouce/Hg, kg/ cm² , oz/ pouce² et kPa
  • Temps de réponse : 0,5 sec.
  • Précision: ±0,3 % de la pleine échelle entre 0 et 50 °C
  • Les mesures sont affichées sur un écran rétroéclairé avec des chiffres de 0,625 in H (1,6 cm) visibles à une distance de 6 pi. Fonction : bouton DATA HOLD pour figer l’affichage et capturer les mesures.
  • La touche de rappel indique les mesures les plus élevées et les plus basses
  • La fonction différentielle calcule la différence entre deux mesures
  • La remise à zéro s’effectue à l’aide d’un simple bouton
  • Affichage des durées jusqu'à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes, permettant à l'utilisateur d'enregistrer le moment où la pression maximale ou minimale est atteinte.
Modèle avec impression
  • Capture et stocke jusqu'à 99 mesures en appuyant sur un bouton.
  • L'enregistrement des données permet de capturer et de stocker jusqu'à 12 000 relevés à des intervalles allant de 1 seconde à 2 heures ; il imprime le numéro de l'échantillon, le relevé actuel, la date et l'heure.
  • Les mémoires manuelles et les mémoires d’enregistreurs de données sont imprimées sans qu’il y ait besoin d’un ordinateur
  • La sortie pour ordinateur permet de diffuser les mémoires manuelles, les mémoires d’enregistreurs de données et la capture programmable en cours vers un ordinateur PC
Informations sur la commande
Dimensions : 7,125L x 2,75W x 1,125 in H (18,1 x 7,0 x 2,9 cm). Accepte les tubes de 0,062 à 0,187 in D.I. Modèle non imprimé : 5 onces ; Modèle d’impression : 12 onces
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 7,12 x 2,75 x 1,12 in (18,1 x 7 x 2,9 cm)
À utiliser avec (application) Les unités portables mesurent et affichent les différences de pression / vide en 11 unités différentes (psi, mbar, etc.)
Hauteur (impériale) 1,12 in
Hauteur (métrique) 2,9 cm
Comprend Tubulure, pile 9 V, mallette de transport en plastique ABS et port RS232
Longueur (impériale) 7,12 in
Longueur (métrique) 18,1 cm
Matériau Plastique ABS
Température de fonctionnement (impériale) 32°F à 122°F
Température de fonctionnement (métrique) 0°C à 50°C
Temps de réponse 0,5 sec
Plage de durée 99 h 59 min 59 s
Poids (impériale) 5 oz
Poids (métrique) 0,14 kg
Largeur (impériale) 2,75 in
Largeur (métrique) 7 cm
Précision ±0,3%
Type d’affichage LCD
Gamme de pression -100 à 100 psi
Type de produit Modèle sans impression