Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Plus™
Code produit 11709755 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11709755 -50°C à +70°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11709755
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peut être utilisé pour les liquides, air / gaz, semi-solides, bains-marie et réfrigérateurs
Permet de contrôler avec précision les températures dans les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants, les incubateurs et les réfrigérateurs à l’aide d’une sonde à température amortie. Le thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Fisher Scientific™ Plus™ comprend un capteur de 5 mm de diamètre et de 19 mm de longueur. Peut être utilisé pour les liquides, air / gaz, semi-solides, bains-marie et réfrigérateurs.
  • Mémorisation des températures minimale et maximale
  • Triple affichage indiquant simultanément les températures minimale, maximale et réelle
  • Alarme de température haute et basse programmable par incréments de 1 degré
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,18 in
Diamètre (métrique) de la sonde 5 mm
Dimensions (L x l x H) 83 x 16 x 64 mm
À utiliser avec (application) Surveillance de la température dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs
Comprend Certificat Traceable, pile AAA
Longueur (impériale) du câble 120 in
Longueur (métrique) 83 mm
Longueur (métrique) du câble 304,8 cm
Matériau Plastique
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 113,39 g
Largeur (impériale) 2,5 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 3,25 in
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Surveillance de la température dans le congélateur
Précision ±0,5°C
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 6,35 cm