Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour congélateur Traceable™ Platinum
Code produit 11739765 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-99,9°C à +199,9°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11739765 -99,9°C à +199,9°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11739765
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Support de sonde réglable, bandes Velcro™, barrettes magnétiques, sonde, boîtier en plastique ABS offrant une grande résistance aux chocs et aux produits chimiques, pile alcaline 9 V
Surveille précisément les températures dans les congélateurs, bains-marie, bains à sec, incubateurs et réfrigérateurs.
  • Le micro-câble ultra-fin permet aux portes de congélateur de fermer sans affecter le joint
  • La sonde de platine à réponse rapide de 100,0 ohms convient à une utilisation avec des liquides, de l’air / du gaz et des matières congelées
Caractéristiques :
  • Plage : -99,9° jusqu'à +199,9 °C
  • Précision: ±2 °C
  • Résolution : 0,1°
  • Dimensions du thermomètre : 2,75 x 4,25 x 0,75 in. (6,9 x 10,8 x 1,9 cm)
  • Poids : 4,25 oz. (0,12 kg)
  • Longueur de la sonde : 3 in. (7,6 cm), dia. 0,16 in (41 mm)
  • Longueur totale de la tige : 5 in. (12,7 cm)
  • Longueur du câble : 9,66 pieds (2,9 m)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,16 in
Dimensions (L x l x H) 4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,8 x 7,6 x 1,9cm)
À utiliser avec (application) Surveillance de la température dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 1.9 cm
Comprend Support de sonde réglable, bandes Velcro™, barrettes magnétiques, sonde, boîtier en plastique ABS offrant une grande résistance aux chocs et aux produits chimiques, pile alcaline 9 V
Longueur (impériale) du câble 115,9 po
Longueur (impériale) de sonde 5 in
Longueur (métrique) 10.8 cm
Longueur (métrique) du câble 294.43 cm
Longueur (métrique) de sonde 12,7 cm
Matériau Plastique ABS
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 4,25 oz.
Poids (métrique) 120 g
Largeur (impériale) 2,75 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 4.25 in
Température max. (métrique) 200°C
Température min. (métrique) -100°C
Plage de températures (métrique) -99,9°C à +199,9°C
Calibrated Oui
Précision ±2°C
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 7 cm