Learn More
Fisherbrand™ Sonde Bullet™ de rechange ultra-précise en platine Traceable™
Code produit 15264016 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
minus;100° à 200°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
15264016 minus;100° à 200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15264016
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire à utiliser avec le thermomètre numérique en platine ultra-précis Traceable.
  • Accessoire à utiliser avec le thermomètre numérique en platine ultra-précis Traceable
  • Haute précision : 0,05 pour cent entre -80 et +290 deg Celsius
  • Étanche
  • 4-fil platine / acier inox
    • Sonde : 0,381 de dia. x 15,24 mm de L (0,15 x 6 po)
    • Longueur de câble : 2,74 m (9 pi)
Spécification
Diamètre (impériale) de la sonde 0,15 in
Diamètre (métrique) de la sonde 0,381 mm
Longueur (impériale) du câble 9 pieds
Longueur (impériale) de sonde 6 in
Longueur (métrique) 2,74 m (câble), 152,4 mm (sonde)
Longueur (métrique) du câble 2,74 m
Longueur (métrique) de sonde 15,24 mm
Matériau Platinum, Acier inoxydable
Type de sonde Sonde à munitions en acier inox RTD en platine
Type de produit Sonde Bullet
Température max. (impériale) 554°F
Température max. (métrique) 200°C
Température (impériale) min. -148°F
Température min. (métrique) -100°C
Plage de températures (impériale) -148°F à +392°F
Plage de températures (métrique) minus;100° à 200°C
À utiliser avec (équipement) Thermomètre numérique ultra-précis en platine Traceable
Précision 0,05 % entre -80 et +290°C
Afficher plus Afficher moins
Pour des performances optimales, les sondes doivent être étalonnées en tant que système avec l’appareil de mesure.