Learn More
Fisherbrand™ Sonde à poignée de rechange ultra-précise en platine Traceable™
Code produit 15254016 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
200° à 500°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
15254016 200° à 500°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15254016
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire à utiliser avec le thermomètre numérique en platine ultra-précis Traceable
Accessoire à utiliser avec le thermomètre numérique en platine ultra-précis Traceable™.
  • Haute précision : 0,05 pour cent entre -80 et +290 deg Celsius
  • Étanche
  • 4-fil platine / acier inox
Spécification
Diamètre (impériale) de la sonde 0,13 in
Diamètre (métrique) de la sonde 3.3 mm
Longueur (impériale) du câble 6 pieds
Longueur (impériale) de sonde 7 po
Longueur (métrique) 1,8 m (câble), 17,8 cm (sonde)
Longueur (métrique) du câble 1,8m
Longueur (métrique) de sonde 17,8cm
Matériau Platinum, Acier inoxydable
Type de sonde Sonde en acier inox RTD en platine
Type de produit Sonde à poignée de rechange
Température max. (impériale) 932°F
Température max. (métrique) 500°C
Température (impériale) min. 392°F
Température min. (métrique) 200°C
Plage de températures (impériale) -328 °F à +932 °F
Plage de températures (métrique) 200° à 500°C
À utiliser avec (équipement) Thermomètre numérique ultra-précis en platine Traceable
Précision 0,05 % entre -80 et +290°C
Afficher plus Afficher moins
Pour des performances optimales, les sondes doivent être étalonnées en tant que système avec l’appareil de mesure.