Learn More
Fisherbrand™ Baromètres à cadran de précision Traceable™
Code produit 11734206 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Accuracy (Barometer):
±0,5 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Accuracy (Barometer) Conditionnement
11734206 ±0,5 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11734206
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour surveiller les changements climatiques ou les conditions environnementales dans les laboratoires ou les usines
Des baromètres à cadran de précision faciles à lire Fisher Scientific™ Traceable™  sont particulièrement adaptés au suivi ses changements climatiques ou des conditions environnementales dans les laboratoires ou les usines.
  • Le devant du cadran fait 4,12 po. De diamètre (10,8 cm)
  • Logés dans un boîtier en chrome
  • Le pointeur manuel montre un changement barométrique depuis la dernière visualisation
  • Le réglage des vis compense l’altitude
Informations sur la commande
Poids net : 1 lb (0,45 kg)
Certifications
Traçabilité NIST
Compliance
Certificat numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage certifié ISO 17025 indiquant la traçabilité des instruments conformément aux normes établies par NIST™.
Spécification
À utiliser avec (application) Surveillance des changements climatiques ou des conditions environnementales dans les laboratoires ou les usines.
Accuracy (Barometer) ±0,5 %
Comprend Support de bureau à encoches intégré
Certifications/Conformité Certificat numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage certifié ISO 17025 indiquant +la traçabilité des instruments conformément aux +normes établies par NIST™.
Type de produit Baromètre à cadran de précision
Matériau Nickel-chrome résistant à la corrosion
Poids (métrique) 0,45 kg
Poids (impériale) 1 lb
Diamètre (métrique) frontal 10,8 cm