Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres à alarme Traceable™ pour réfrigérateurs / congélateurs
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Includes
Bandes Velcro™ et bande de montage magnétique, une pile AA, boîtier en plastique ABS
Fournit des mesures précises lorsque la porte du réfrigérateur / congélateur est ouverte grâce à une sonde scellée dans un flacon rempli d’une solution de glycol qui isole le capteur. Le thermomètre à alarme Fisher Scientific™ Traceable™ pour réfrigérateurs / congélateurs affiche simultanément les températures haute, basse et réelle et émet un signal sonore et visuel pour alerter l’utilisateur lorsque la température n’est plus dans la plage spécifiée.
- Surveille la température des congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs, bains-marie et blocs chauffants
- Triple affichage indiquant simultanément les températures minimale, maximale et actuelle
- L’alarme (Cat. n° 06-664-11 uniquement) réglé par incréments 1° avertit l’utilisateur des signaux visuels et sonores si la température dépasse les points de consigne
- Le microcâble de 10 pieds de long (3 m) permet aux portes de se fermer
- Dimensions : 4,25 po × 2,75 po × 0,75 po (11 × 7 × 2 cm) (L x l x H)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Dimensions (L x l x H) | 2,5 x 3,25 x 0,63 po (63,5 x 82,5 x 16 mm) |
| À utiliser avec (application) | Pour surveiller la température dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs, blocs de chauffage |
| Hauteur (impériale) | 0,63 in |
| Hauteur (métrique) | 16 mm |
| Comprend | Bandes Velcro™ et barrette de montage magnétique, une pile AA, boîtier en plastique ABS |
| Longueur (impériale) globale | 2,5 in |
| Longueur (métrique) | 63,5 mm |
| Longueur (métrique) globale | 63,5mm |
| Matériau | Plastique |
| Afficher plus |