Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Traceable™ Plus
Code produit 11715863 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11715863 -50°C à +70°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11715863
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Surveillance précise de la température dans les congélateurs, bains-marie, bains à sec, incubateurs et réfrigérateurs grâce à un capteur intégré protégé contre les températures
Le réfrigérateur / congélateur doublé du thermomètre Fisher Scientific™ Traceable™ permet de surveiller avec précision les températures dans les congélateurs, les bains-marie, les bains à sec, les incubateurs et les réfrigérateurs avec capteur intégré protégé contre les températures.
Avec flacon rond de 5 ml. Le flacon à vaccin reproduit la température du vaccin et s’adapte dans les plateaux à vaccins.
  • La sonde est scellée dans un flacon rempli d’une solution de glycol
  • Le flacon isole le capteur des changements rapides de température lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
  • Surveille les mesures élevées/faibles la nuit, les week-ends ou sur une période donnée - un avantage indéniable par rapport aux thermomètres en verre ne relevant que les mesures actuelles
  • La plage de températures est comprise entre -58 et 158°F et -50 et +70°C avec une résolution de 0,1 degré et une précision de +/- 0,5°C
  • Mémoire minimale / maximale
  • Alarmes haute et basse réglables
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,18 in
Dimensions (L x l x H) 3,25 x 2,5 x 0,6 po (8,3 x 6,35 x 1,5 cm)
À utiliser avec (application) Surveillance de la température dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs
Hauteur (impériale) 0,6 in
Hauteur (métrique) 1,5 cm
Comprend Bandes Velcro™, barrettes magnétiques, certificat Traceable et pile AAA
Longueur (impériale) du câble 120 in
Longueur (impériale) de sonde 11,2 ft
Longueur (métrique) 83 mm
Longueur (métrique) du câble 3,4 m
Longueur (métrique) de sonde 3,17 cm
Matériau Plastique ABS
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 4 oz.
Poids (métrique) 110 g
Largeur (impériale) 2,5 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 3,25 in
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Surveillance de la température dans le congélateur
Précision ±0,5°C (±0,9°F) (entre 0 et 50°C)
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 6,35 cm