Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de l’humidité relative et de la température Traceable™, avec affichage des températures mémorisées
Code produit 11774186 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Humidimètre numérique uniquement
Thermomètre / humidimètre numérique avec affichage des mémorisations des températures
Thermomètre / humidimètre numérique sans fonction mémoire
Hauteur (métrique):
10 cm
18 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Hauteur (métrique) unitSize
11774186 Thermomètre / humidimètre numérique sans fonction mémoire 18 cm 1 pièce
11764186 Humidimètre numérique uniquement 10 cm 1 pièce
11765843 Thermomètre / humidimètre numérique avec affichage des mémorisations des températures 10 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11774186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.55€
    71.89€ / 1 pièces
    Économisez 41.66€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Surveille les conditions d’air dans les chambres environnementales, les zones de stockage de produits chimiques, les salles blanches, les incubateurs et les entrepôts
Les instruments de mesure de la température / de l’humidité relative Fisher Scientific™ Traceable™ vous permettent de surveiller les conditions atmosphériques dans les chambres environnementales, les zones de stockage de produits chimiques, les salles blanches, les incubateurs et les entrepôts.
  • Plage d’humidité : 25 à 95 % d’humidité relative, précision : ±3 % (milieu de plage) à ±5 % (hors milieu de plage)
  • Affichage continu et simultané de l’humidité relative (11-661-11) ou de l’humidité et de la température (11-661-12) avec des chiffres très grands, de 0,62 po (1,5 cm) de hauteur
  • En plastique ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques
Avec affichage de la température
  • Affichage de la température en °C ou °F ; plages de 0° à 50°C (32° à 122°F) avec une précision de ±1°C / °F
  • Mesure 0,75 x 3,25 x 7 po (2 x 8 x 18 cm) (L x l x H)
  • Poids net : 142g (5 oz)
  • Support mural inclus
Avec affichage de la température et double mémoire min./max.
  • Affichage de la température en °C et °F ; plages de 0° à 50°C (32° à 122°F) avec une précision de ±1°C / °F
  • Les mémoires minimum et maximum permettent la surveillance de la qualité de l’air pendant la nuit, les week-ends ou pratiquement toute autre période
  • Mesure 0,62 x 2,62 x 3,87 po (2 x 7 x 10 cm) (L x l x H)
  • Poids net : 57g (2 oz)
  • Support mural et support de paillasse inclus
Certifications
Un certificat est délivré pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST™). Étalonnage conforme ISO™ 17025 agréé par A2LA™.
Compliance
Les numéros de catégorie 11-661-13 satisfont aux exigences fédérales de la spécification CLIA 493.1207 relative à la surveillance de la température et de l’humidité dans les laboratoires cliniques.
Spécification
Type Thermomètre / humidimètre numérique sans fonction mémoire
Taux d’humidité 25 à 95 %
Résolution 0,01
Précision ±3%RH (25 to 75)%RH, ±5%RH otherwise
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Précision de la température ±1°C (0 to 40°C) otherwise ±2°C
Type d’affichage LCD
Matériau Plastique ABS
Mémoire Enregistre et rappelle les mesures d’humidité relative et de températures minimum / maximum avec un affichage actualisé toutes les secondes
Capteurs Semi-conducteurs
Plage de températures (impériale) 32° à 122°F
Résolution de la température 1deg;F
Dimensions (L x l x H) 0,62 x 2,62 x 37,87 po. (1,57 x 7 x 96 cm)
Longueur (impériale) 0,62 in
Longueur (métrique) 1,57cm
Largeur (impériale) 2,62 in
Largeur (métrique) 7 cm
Hauteur (impériale) 7 po
Hauteur (métrique) 18 cm
Poids (impériale) 2,5 oz.
Poids (métrique) 0,07kg
À utiliser avec (application) Surveille les conditions d’air dans les chambres environnementales, les zones de stockage de produits chimiques, les salles blanches, les incubateurs et les entrepôts
Comprend Support de paillasse, commutateur pour +afficher la température en degrés °F/ °C, capteurs à semi-conducteurs à réponse rapide et deux piles AAA
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST