Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre Traceable™ de platine avec capteur de température à résistance
Code produit 11729765 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
minus;100° à plus;300°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11729765 minus;100° à plus;300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11729765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00€
    391.47€ / 1 pièces
    Économisez 79.53€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Pile 9 V et sonde avec câble de 40 po (102 cm)
Thermomètre durable haute précision avec sonde RTD en platine et puce logique floue linéaire pour un fonctionnement à large plage de températures
La sonde RTD à quatre fils en platine (100 ohms) peut être utilisée dans les liquides, l’air / le gaz et les semi-isolants.
  • Résolution : 0,01° en dessous de 200° et 0,1° au-dessus de 200°
  • Précision : ± (0,1 % + 0,2°C) en dessous de 200°, ± (0,15 % + 0,5°C) au-dessus de 200°
  • Gamme de sondes : –100°C à +300°C
  • Inclut le bouton HOLD (Mise en attente) pour geler l’affichage sur le relevé
  • L’écran de sécurité indique une batterie faible et l’état de la sonde
  • Écran LCD à contraste élevé facile à lire avec chiffres de 0,51 po (1,3 cm) de haut
  • Les relevés sont mis à jour 2,5 fois par seconde
  • Idéal pour les applications expérimentales et dans les environnements sévères
  • Un fonctionnement à un bouton reproductible minimise les erreurs de l’opérateur dans les environnements de contrôle de la qualité
  • À utiliser pour mesurer les températures dans le sol, les aliments, les fours, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les bains-marie, les eaux usées, les incubateurs, les solutions chimiques, les produits pétroliers et le froid extrême
Informations sur la commande
Dimensions de l’unité : 1,25 po x 3 po x 7 po (3,2 x 7,6 x 17,8 cm) (L x l x H); Poids : 9,5 oz. (269 g); La sonde mesure 6 po.; Longueur totale : 12 po
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Points d’étalonnage 0, 50 et 100 °C
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,13 in
Dimensions (L x l x H) 4 x 3 x 7 po (10,1 x 7,6 x 17,8cm)
À utiliser avec (application) Pour une utilisation en laboratoire ou en usine
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 17,8cm
Comprend Pile 9 V et sonde avec câble de 102 cm (40 in)
Longueur (impériale) de sonde 9 po
Longueur (métrique) 101 mm
Longueur (métrique) de sonde 22,8cm
Matériau Plastique
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 9,5 oz.
Poids (métrique) 200 g
Largeur (impériale) 3 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 4 in
Température max. (impériale) 572°F
Température max. (métrique) 300°C
Température (impériale) min. -148°F
Température min. (métrique) -100°C
Plage de températures (métrique) minus;100° à plus;300°C
Précision 0,5°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 7,6 cm