Learn More
Fisherbrand™ Sonomètre Traceable™
Code produit 11794266 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fréquence:
500 Hz à 10 KHz ou 30 Hz à 10 KHz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Fréquence Conditionnement
11794266 500 Hz à 10 KHz ou 30 Hz à 10 KHz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11794266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    546.00€
    343.37€ / 1 pièces
    Économisez 202.63€
    37% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’appareil de mesure reçoit du son par l’intermédiaire d’un microphone à condenseur de 1/2 po.
La résolution est de 0,1 dB avec une précision de ±2 dB. Le temps de réponse peut être réglé sur rapide (0,2 seconde) ou lent (1,5 seconde). La fonction MAX HOLD conserve la lecture la plus élevée enregistrée pour affichage ultérieur. La prise enregistreur permet de capturer des lectures (CA et CC mV/dB) pour une utilisation avec la plupart des enregistreurs graphiques.
  • Trois plages de décibels pour une plus grande précision
  • Temps de réponse améliorés
  • Mesure de faible (30,0 à 80,0 dB), moyenne (50,0 à 100,0 dB), élevée (80,0 à 130,0 dB)
Order Info
Dimensions : 25,4 x 7,6 x 2,5 cm (L x l x H) (3 x 1 x 3 po). Poids net : 269 g (91/2 oz). Fourni avec une pile alcaline 9 V et une mallette de transport.
Certifications
Livré avec un certificat ISO 7025 numéroté individuellement en série indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Compliance
Conforme aux normes de CEI 651 Type 2 en assurant des pondérations à la fois pour les parties A (fréquences de 500 à 10 kHz) et C (fréquences de 30 à 10 kHz).
Specifications
Certifications/Conformité Certificat Traceable, CEI 651 type 2, OSHA
Dimensions 3 x 1 x 3 po (7,62 x 2,54 x 7,62 cm)
Type de produit Sonomètre
Fréquence 500 Hz à 10 KHz ou 30 Hz à 10 KHz
Hauteur (impériale) 3 po
Hauteur (métrique) 7,62cm
Comprend Pile alcaline 9 V, mallette de transport, microphone à condensateur de 0,5 po, prise jack pour enregistreur, insert fileté pour trépied
Longueur (impériale) 3 po
Longueur (métrique) 7,62cm
Plages de mesure Plage faible 35 à 80 dB, plage moyenne 50 à 100 dB, plage élevée 80 à 130 dB
Résolution 0.1dB
Temps de réponse 0,2 s en mode rapide, ou 1,5 s en mode lent
Poids (impériale) 9,5 oz.
Poids (métrique) 269,32g
Largeur (impériale) 1 po
Largeur (métrique) 2,54cm