Learn More
Fisherbrand™ Compte-tours avec pointeur LED rouge Traceable™
Code produit 11744276 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
10 à 99 999 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
11744276 10 à 99 999 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11744276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    141.30€ / 1 pièces
    Économisez 22.70€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Batterie 9 V
Sans contact, portatif, de type pointer-acquérir. Le cristal de quartz de précision garantit des résultats stables et reproductibles. Conçus pour mesurer la vitesse des centrifugeuses, pompes, rouleaux, arbres, engrenages, moteurs et surfaces mobiles.
Sans contact, portatif, de type pointer-acquérir. Le cristal de quartz de précision garantit des résultats stables et reproductibles. Conçus pour mesurer la vitesse des centrifugeuses, pompes, rouleaux, arbres, engrenages, moteurs et surfaces mobiles.
  • La résolution à cinq chiffres est de 0,001, 0,01, 0,1 ou 1 en fonction des révolutions affichées
  • Le bouton HOLD (Maintien) fige les résultats
  • La précision est de 0,04 % ±2 chiffres
  • Les chiffres LCD visibles de 1,2 cm (0,50 po) de haut peuvent être lus à une distance de 10 pi.
  • Indication de batterie faible sur l’affichage
  • Boîtier ABS résistant aux chocs
  • Dimensions : 4,75 x 1,75 x 1,25 po (12 x 4 x 3 cm)
  • Poids : 4 oz (113 g)
Utilisation
  • Les mesures optiques sans contact sont effectuées en plaçant un morceau de ruban réfléchissant auto-adhésif (ruban de 76 cm [30 po] fourni) sur l’objet en rotation
  • Le voyant LED rouge se verrouille sur la bande et compte les rotations
  • En deux secondes, il fournit des réponses incontestables de 10 à 99 999 tr/min
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Specifications
Type de produit Tachymètre avec pointeur LED rouge
Précision 0,04 % ±2 chiffres
Certifications/Conformité Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 indiquant la traçabilité conformément aux normesplus; établies par le NIST™.
Comprend Batterie 9 V
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 113 g
Type d’affichage LCD
Plage 10 à 99 999 tr/min
Résolution 0,001, 0,01, 0,1 ou 1
À utiliser avec (application) Mesure la vitesse des centrifugeuses, pompes, rouleaux, arbres, engrenages, moteurs et surfaces mobiles.