Learn More
Fisherbrand™ Humidimètre / thermomètre / horloge Traceable™
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Includes
Pile AAA de 1,5 V, support intégré et support de montage mural
Mesure la température ambiante, l’humidité relative et donne l’heure. L’humidimètre / thermomètre / horloge Fisherbrand™ Traceable™ est conçu pour un fonctionnement aisé, avec une grande précision et une fiabilité remarquable dans les laboratoires industriels, pédagogiques, hospitaliers et publics. Il est idéal dans les incubateurs, réserves, chambres de séchage, hottes, salles blanches, armoires environnementales et applications de laboratoire générales.
- Écran LCD à trois lignes avec des chiffres de 0,5 po (13 mm) de haut.
- Deux plages : 0° à 50°C et 32°F à 122°F
- Support béquille pliable pour une utilisation sur la paillasse
- Affichage en degrés Celsius ou Fahrenheit
- Plage d’humidité relative comprise entre 20 et 90 %, résolution de 1 % HR, précision de ±8 %
- La mémoire permet de conserver les valeurs de température minimale et maximale, et d’humidité
- L’horloge affiche l’heure à la minute près, avec une précision de 0,0190 seconde
- L’écran LCD facile à lire donne la température avec une précision de ±1°C et une résolution de 0,1°C / °F
Informations sur la commande
Encombrement : 4,25 x 2,25 x 0,5 po (10,8 x 5,7 x 1,3 cm) (L x l x H)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Type | Humidimètre |
| Taux d’humidité | 20 à 90 % |
| Résolution | 0.1°C |
| Précision | ± 1°C, ± 5 % (plage moyenne) à +±8 % (fin de plage) HR |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 50°C |
| Précision de la température | ± °1C |
| Type d’affichage | LCD |
| Plage de températures (impériale) | 32° à 122°F |
| Dimensions (L x l x H) | 10,8 x 5,7 x 1,3 cm (4,25 x 2,25 x 0,5 in) |
| Longueur (impériale) | 4,25 po |
| Afficher plus |