Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre Traceable™ avec heure / date et mémoire max / min
Code produit 11775843 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) de sonde:
1,5 in
2,5 in
Type de sonde:
Sonde pour flacon
Submersible
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) de sonde Type de sonde Conditionnement
11775843 1,5 in Submersible 1 pièce
11755853 2,5 in Sonde pour flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11775843
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Support béquille pliable pour utilisation sur paillasse, cran de montage mural, bandes Velcro™ pour une fixation sur n’importe quelle surface, pile alcaline AAA, boîtier en plastique ABS offrant une grande résistance aux chocs
Affiche l’heure et la date exactes lorsque la température minimale et maximale s’est produite
Affiche l’heure et la date exactes lorsque la température minimale et maximale s’est produite. Les thermomètres Fisher Scientific™ Traceable™ avec heure / date, mémoire max / min sont parfaits pour l’enregistrement à long terme et conviennent parfaitement aux solutions de surveillance, aux réfrigérateurs, à la température ambiante et aux incubateurs.
  • Affiche les températures réelles, minimales et maximales
  • L’écran affiche la température ambiante min / max ou de la sonde, l’heure du jour et le mois / jour
  • Sonde submersible ; le support de montage de fil de sonde permet un positionnement facile de la sonde
  • Le capteur en acier inox et le câble de 6 pi (1,8 m) s’exécutent avec précision même lorsque les deux sont sous l’eau
  • Diamètre du capteur : 0,18 po ; longueur : 1,5 in
  • La résolution est de 0,5° ; précision ±1,5°C
  • Dimensions : 3,5 L × 3,5 l × 1 po H (8,9 × 8,9 × 2,5 cm)
  • 15-077-976 est fourni avec une sonde flacon spéciale spécifiquement pour les applications réfrigérateur / congélateur
Order Info
La référence de la pile de rechange est Nº de cat. 02-440-3A
Certifications
Certificat Traceable™ numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Specifications
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,18 in
Dimensions (L x l x H) 3,5 x 3,5 x 1 po (8,9 x 8,9 x 2,5 cm)
À utiliser avec (application) Solutions de surveillance, réfrigérateurs, température ambiante et incubateurs.
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Comprend Support béquille pliable pour utilisation sur paillasse, cran de montage mural, bandes Velcrotrade; pour une fixation sur n’importe quelle surface, pile alcaline AAA, boîtier en plastique ABS offrant une grande résistance aux chocs
Longueur (impériale) du câble 72 in
Longueur (impériale) de sonde 1,5 in
Longueur (métrique) 89 mm
Longueur (métrique) du câble 182,8 cm
Longueur (métrique) de sonde 3,81 cm
Matériau Plastique ABS
Modèle Thermomètre Traceable avec sonde submersible pour la surveillance des solutions et des réfrigérateurs
Type de sonde Submersible
Résolution 0,5°C
Poids (impériale) 3,5 oz.
Poids (métrique) 90 g
Largeur (impériale) 3,5 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 3,5 in
Température max. (impériale) 176°F
Température max. (métrique) 80°C
Température (impériale) min. -40°F
Température min. (métrique) -40°C
Plage de températures (impériale) -40°F à +176°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Calibrated Oui
Précision ±1,5°C
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 8,9 cm