Learn More
Fisherbrand™ Minuteur numérique trois canaux Traceable™ avec alarme et affichage LCD sur trois lignes
Code produit 11725863 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
99 heures 59 min 59 s
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Conditionnement
11725863 99 heures 59 min 59 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11725863
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Pile alcaline AAA avec une durée de vie de deux ans maximum et boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques.
Précision est de 0,001 %
Le minuteur avec alarme à trois canaux Traceable™ Fisher Scientific™ avec écran LCD à trois lignes offre un chronométrage à trois canaux avec démarrage individuel ou simultané.
  • Affichage à trois lignes
  • Résolution d’une seconde
  • La fonction “Thru-zero” compte à rebours, déclenche une alarmes puis compte en incrémentant
  • Compte croissant et décroissant simultané
  • Mode temporisation
  • La mémoire rappelle automatiquement l’heure prédéfinie
  • Le volume de l’alarme est réglable
  • L’alarme visuelle et sonore fonctionne pendant une minute ou en continu
  • Horloge / chronomètre avec indicateurs AM/PM
  • Quatre pieds en caoutchouc maintiennent l’instrument à l’abri sur les paillasses humides
  • Écran LCD de 9,5 mm (0,75 po) de haut
  • Plage de chronométrage : de 99 heures, 59 minutes, 59 secondes à 1 seconde
  • Chronomètre : de 1 seconde à 99 heures, 59 minutes, 59 secondes
  • Précision : 0,001%
Informations sur la commande
Poids net : 3 oz (85 g)
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Minuteur portatif / de paillasse
Plage de durée 99 heures 59 min 59 s
Alarms Sonore / visuelle
Précision 1e-005
Résolution 1 s
Affichage LCD
Dimensions (L x l x H) 1 x 3 x 3,25 po (2,54 x 7,62 x 8,22 cm)
Longueur (impériale) 1 po
Longueur (métrique) 2,54 cm
Largeur (impériale) 3 po
Largeur (métrique) 7,62 cm
Hauteur (impériale) 3,25 in
Hauteur (métrique) 8,22 cm
Poids (impériale) 3 oz
Poids (métrique) 85,04 g
Comprend Pile alcaline AAA avec une durée de vie supérieure à deux ans et boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques.
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST