Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre à plage de températures complète Traceable™
Code produit 11749765 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-200°C à +1370°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11749765 -200°C à +1370°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11749765
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Boîtier de protection en PVC avec support béquille pliable ; Trois piles AAA (bloc d’alimentation pour un an d’utilisation quotidienne) ; Sonde chemisée de type K avec câble de 4 pieds (1,2 m) de long
Thermomètre de poche technologiquement avancé avec boîtier étanche
Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs, le thermomètre à plage de températures complète Traceable Fisherbrand Traceable est conçu pour les manipulations brutales. Le boîtier résistant à l’eau empêche la saleté, la poussière, les vapeurs et l’eau de pénétrer dans l’appareil.
Caractéristiques
  • Le microprocesseur à réponse rapide met à jour l’affichage deux fois par seconde
  • Le thermomètre indique de -200°C à 1370°C / -328°F à 2498°F, avec une résolution de 0,1° et 1°
  • Gamme de sondes (fournie avec l’unité) : -40° à 250°C continu ou 300° à court terme ; Accepte tous les thermocouples de type K
  • Précision : ±1°C entre -50° et  740°C, sinon ± 2°C
  • Taille Jumbo, chiffres de 0,62 po (15,7 mm), bouton de rétroéclairage
  • Le bouton HOLD (Mise en attente) bloque l’affichage sur le relevé en cours
Fonctions
  • Passez des °F aux °C en une simple pression d’un bouton
  • Rappelle les relevés de température minimale et maximale capturés à tout moment
  • L’alarme retentit lorsque la température monte au-dessus ou tombe en dessous des points de consigne haut / bas
  • L’alarme du minuteur de comptage peut être réglée entre 23 heures 59 minutes et 1 minute
Informations sur la commande
Dimensions : 7 po x 3,25 po x 1,5 po (17,8 x 8,3 x 3,8 cm) (L x l x H). Poids : 8 oz (227 g) Utilise toutes les sondes thermocouples de type K.
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 7 x 3,2 x 1,5 po (17,8 x 8,3 x 3,81 cm)
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 3,81cm
Comprend Boîtier de protection en PVC avec support béquille pliable ; Trois piles AAA (bloc d’alimentation pour un an d’utilisation quotidienne) ; Sonde chemisée de type K avec câble de 4 pieds (1,2 m) de long
Longueur (impériale) du câble 48 po
Longueur (métrique) 178 mm
Longueur (métrique) du câble 121,92cm
Matériau Plastique ABS
Type de sonde Thermocouple de type K
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 8 oz
Poids (métrique) 227 g
Largeur (impériale) 3,2 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 7 in
Température max. (impériale) 2500°F
Température max. (métrique) 1370°C
Température (impériale) min. -328°F
Température min. (métrique) minus; 200°C
Plage de températures (impériale) -328°F à +2498°F
Plage de températures (métrique) -200°C à +1370°C
Calibrated Oui
Précision ±1°C
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 8,3 cm