Learn More
Fisherbrand™ Compte-tours à contact Traceable™
Code produit 11734276 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
10,000 à 99 999
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
11734276 10,000 à 99 999 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11734276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    137.65€ / 1 pièces
    Économisez 15.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Batterie 9 V
Fonctionnement par simple contact avec des mesures fiable.
Touchez n’importe quelle surface rotative avec la pointe convexe conique, la pointe concave de l’entonnoir ou la roue de vitesse pour obtenir des résultats en deux secondes.
  • Conçus pour mesurer la vitesse des centrifugeuses, pompes, rouleaux, arbres, engrenages, moteurs et surfaces mobiles
  • Affiche un régime de 10,000 à 99 999 tr/min avec une résolution de 0,001, 0,01, 0,1 ou 1
  • Indique des résultats de 3,0000 à 30 000 pi/min, de 1,000 à 10 000 yards/min, de 1,000 à 9999,9 mètres/min avec une résolution de 0,0001, 0,001, 0,01, 0,1 (en fonction des tours affichés)
  • Le bouton HOLD (Maintien) fige les mesures
  • Le cristal de quartz de précision garantit des résultats stables et reproductibles
  • L’écran LCD de 1,2 cm (0,50 po) de haut peut être lu à une distance de 10 pi
  • Indicateur de batterie faible
  • Boîtier ABS résistant aux chocs
Informations sur la commande
  • Dimensions : 4,75 x 1,75 x 1,25 po (12 x 4 x 3 cm)
  • Poids : 4 oz (113 g)
Certifications
Un certificat Traceable individuel avec numéro de série est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Tachymètre
Certifications/Conformité Un certificat Traceable individuel avec numéro de série est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normesplus; établies par le NIST™.
Comprend Batterie 9 V
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 113 g
Type d’affichage LCD
Plage 10,000 à 99 999
Résolution 0,001, 0,01, 0,1 ou 1
À utiliser avec (application) Mesure la vitesse des centrifugeuses, pompes, rouleaux, arbres, engrenages, moteurs et surfaces mobiles