Learn More
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ à triple affichage
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Includes
Batterie, fond magnétique, certificat Traceable™
Minuteur parfait pour effectuer un test nécessitant plusieurs comptes différents
- Pour minuter plus rapidement—Rappel instantané de tous les réglages des canaux
- Utilisez comme minuteur, chronomètre ou horloge
- Comptez jusqu’à 24 heures en chronomètre, comptez jusqu’à 20 heures en minuteur
- Affiche le temps écoulé depuis l’alarme
- Comprend le certificat NIST-Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
Informations sur la commande
Dimensions : 2 x 6 x 8 cm (0,87 x 2,5 x 3,12 po) (L x l x H) ; Poids net : 3 oz (85 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur portatif / de paillasse |
| Plage de durée | 19 h 59 min 59 s à 1 s |
| Alarms | Audible |
| Précision | 0,01 % |
| Résolution | 1/100 s - Mode de comptage ; 1 s - Mode de compte à rebours |
| Affichage | Numérique |
| Nbre de canaux | 3 |
| Couleur | Noir |
| Hauteur (impériale) de l’écran | 0,5 po |
| Poids (impériale) | 3 oz |
| Afficher plus |