Learn More
Fisherbrand™ Minuteur avec alarme visuelle Traceable™
Code produit 11719805 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
9999 min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Conditionnement
11719805 9999 min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11719805
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Piles AAA (2), aimant intégré, support, clip
Idéal pour les tests répétitifs
Idéal pour les tests répétitifs. Le minuteur avec alarme visuelle Traceable™ Fisher Scientific™ dispose d’un commutateur qui permet à l’utilisateur de sélectionner une alarme sonore ou une alarme visuelle LED clignotante.
  • Compte à partir de 9999 minutes par incréments d’une minute
  • Offre une résolution de compte à rebours d’une seconde pour des périodes de moins de 99 minutes
  • La mémoire automatique réinitialise l’affichage à la dernière heure programmée
  • La fonction Thru-zero permet de compter à rebours, d’alerter, puis de compter en incrémentant
  • Les chiffres font 1 cm (3/8 po) de haut et sont lisibles à une distance de 3 m (10 pi)
Spécification
Type de produit Minuteur de paillasse
Plage de durée 9999 min
Alarms Sonore / visuelle
Précision 0,01%
Résolution 1 s
Affichage LED
Type de batterie AAA
Poids (impériale) 0.18 lb.
Poids (métrique) 0.08 kg
Comprend Deux piles AAA, aimant intégré, support, clip
À utiliser avec (application) Pour les tests répétitifs
Certifications/Conformité NIST