Learn More
Fisherbrand™ Horloge murale Traceable™, diamètre de 30,5 cm (12 po)
Code produit 11719815 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
Analogique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
11719815 Analogique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11719815
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Étanche et résistant à la poussière, vis pour fixation murale et une pile AA.
Horloge murale de laboratoire robuste avec trotteuse.
  • Affichage du temps à la seconde près avec une précision de 0,01 % du cristal de quartz
  • Cadran de diamètre de 12 po (25 cm)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Horloge analogique
Précision 0,01%
Affichage Analogique
Diamètre (impériale) externe 12 po
Diamètre (métrique) externe 30,5 cm
Comprend Résistante à l’eau et à la poussière, vis pour fixation murale et une pile AA
À utiliser avec (application) Horloge murale de laboratoire robuste avec trotteuse
Quantité Pièce
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST