Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour aliments Traceable™ étanche avec supports, Thermomètre pour aliments
Code produit 11795853 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Thermomètre pour denrées alimentaires
Thermomètre ultra-alimentaire
Précision:
±0,4°C
±1,5°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Précision Conditionnement
11795853 Thermomètre pour denrées alimentaires ±1,5°C -
11769715 Thermomètre ultra-alimentaire ±0,4°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11795853
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le support unique permet de positionner la sonde de perçage à n’importe quelle hauteur tout en étant fixé aux béchers, aux cylindres ou aux cuves
Le support unique permet de positionner la sonde de perçage à n’importe quelle hauteur tout en étant fixé aux béchers, aux cylindres ou aux cuves. À la pression d’une touche, le thermomètre pour aliments Fisher Scientific™ Traceable™ étanche affiche les températures min et max sur n’importe quelle période.
  • Plage de températures : -50 à +300°C (-58 à +572°F).
  • La résolution est de 0,1° de -20 à +200° (1° dans le cas contraire)
  • La précision est de ±1,5°C ou ±0,4°C aux points testés pour le modèle Ultra™
  • Taille : longueur de la tige, 3,5 po ; diamètre de la tige, 0,14 po ; longueur totale, 7,25 po
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™
Spécification
Certifications/Conformité NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,14 in
À utiliser avec (application) Laboratoires alimentaires, transformation des aliments, préparation de denrées alimentaires et brassage
Comprend Sonde en acier inoxydable, support de sonde, porte-clés et cordon
Longueur (impériale) de sonde 3,5 in
Longueur (métrique) 184 mm
Longueur (métrique) de sonde 8,8cm
Matériau Plastique ABS
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 1 oz.
Poids (métrique) 28,4g
Type de produit Thermomètre pour denrées alimentaires
Longueur (impériale) 7,25 in
Température max. (impériale) 572°F
Température max. (métrique) 300°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +572°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +300°C
Calibrated Oui
Précision ±1,5°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 8 cm