Learn More
Fisherbrand™ Horloge intérieure / extérieure étanche Traceable™
Code produit 15263966 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
Analogique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
15263966 Analogique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15263966
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Traceable™ Cette horloge étanche pour intérieur/extérieur est idéale pour les zones de lavage fréquent et les environnements difficiles.
Traceable™ L’horloge d’intérieur/extérieur étanche est optimale pour les zones de lavage et les environnements difficiles.
  • Lisible à 4,5 mètres (15 pieds)
  • Boîtier résistant aux chocs ABS étanche / résistant à la poussière et scellé avec joint torique
  • Bleu vif, trotteuse avec précision de 0,01 % du cristal de quartz et aiguilles d’horloge de style moderne
  • Diamètre du cadran : 5 in. (12,7 cm)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Type de produit Horloge intérieure / extérieure étanche
Précision 0,01%
Résolution 1 s
Affichage Analogique
Plage de températures (impériale) -4°F à 104°F
Plage de températures (métrique) –20° à 40°C
Diamètre (impériale) externe 7 po
Diamètre (métrique) externe 17,8cm
Poids (impériale) 200 ml (12 oz)
Poids (métrique) 0,34 kg
Comprend Pile AA, support mural et vis
À utiliser avec (application) Idéal pour les zones de lavage et les environnements difficiles
Quantité 1 de chaque
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST