Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre étanche de type K Traceable™
Code produit 11789765 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
minus;200° à 1300°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
11789765 minus;200° à 1300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11789765
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Mallette de transport, pile 9 V, sonde chemisée de type K avec câble de 1,22 m (4 ft), certificat Traceable
Le thermomètre à relevé rapide et techniquement avancé, mais facile d’utilisation, utilise toutes les sondes de thermocouple de type K
Le thermomètre étanche de type K Fisher Scientific™ Traceable™, à relevé rapide et techniquement avancé, utilise toutes les sondes de thermocouple de type K.
Étanche à l’humidité, arrête les saletés, la poussière, les fumées et l’eau.
  • Passez des °F aux °C en une simple pression d’un bouton
  • L’affichage se met à jour 2,5 fois par seconde
  • Structure en plastique ABS résistante aux chocs
  • Rappelle les relevés de température minimale et maximale
  • La fonction différentielle montre la différence de température par rapport à un point de consigne
  • Les chiffres de taille Jumbo, de 0,62 po de hauteur, sont lisibles à 10 po depuis l’intérieur
  • Le bouton de rétroéclairage permet de lire dans les zones sombres
  • Le bouton de mise en attente bloque l’affichage sur le relevé en cours
  • Plage commutable : -200 à +1000°C (-328 à +2372°F)
  • Gamme de sondes (fournie avec l’unité) : -40 à 250°C continu ou 300° à court terme ; Accepte tous les thermocouples de type K
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 7,25 x 3 x 1,25 po (18,4 x 7,6 x 3,17cm)
À utiliser avec (application) Étanche à l’humidité, arrête les saletés, la poussière, les fumées et l’eau
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 3,17cm
Comprend Mallette de transport, pile 9 V, sonde chemisée de type K avec câble de 1,22 m (4 ft), certificat Traceable
Longueur (impériale) du câble 48 po
Longueur (métrique) 184 mm
Longueur (métrique) du câble 121,92cm
Matériau Plastique ABS
Type de sonde Thermocouple de type K
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 8 oz
Poids (métrique) 220 g
Largeur (impériale) 3 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 7,25 in
Température max. (impériale) 2372°F
Température max. (métrique) 1300°C
Température (impériale) min. -328°F
Température min. (métrique) minus; 200°C
Plage de températures (impériale) minus;328° à 2372°F
Plage de températures (métrique) minus;200° à 1300°C
Calibrated Oui
Précision ±0,3°C
Affichage Digital
Largeur (métrique) 7,6 cm