Learn More
Fisherbrand™ Minuteur résistant à l’eau et à la vapeur Traceable™
Code produit 15359433 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
99 min 59 s
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Conditionnement
15359433 99 min 59 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15359433
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé dans les laboratoires d’alimentation/de boissons, les laboratoires humides, les zones de lavage, l’aquaculture, les environnements à haute humidité et le travail sur le terrain.
Le minuteur résistant à l’eau et à la vapeur Fisher Scientific™ Traceable™ est utilisé dans les laboratoires d’alimentation/de boissons, les laboratoires humides, les zones de lavage, l’aquaculture, les environnements à haute humidité et le travail sur le terrain.
  • Résolution : 1 s
Spécification
Type de produit Minuteur résistant à l’eau et à la vapeur
Plage de durée 99 min 59 s
Alarms Audible
Précision 0,0001
Résolution 1 s
Affichage Numérique
Poids (impériale) 2,75 oz.
Poids (métrique) 77,96 g
Comprend Support, ventouse amovible, batterie, certificat Traceable
À utiliser avec (application) À utiliser dans les laboratoires d’alimentation/de boissons, les laboratoires humides, les zones de lavage, l’aquaculture, les environnements à haute humidité et le travail sur le terrain
Certifications/Conformité NIST