Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre à vaste plage de températures Traceable™
Code produit 11719775 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
minus;212° à 1200°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11719775 minus;212° à 1200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11719775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00€
    344.87€ / 1 pièces
    Économisez 83.13€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Certifié Traceable, conforme aux normes ISO 9000 et à d’autres normes
Le thermomètre à vaste plage de températures Traceable™ Fisher Scientific™ est certifié Traceable car il est conforme aux normes ISO 9000 et à d’autres normes.
  • Résolution : 0,1°C ou °F entre -200° et 640°, sinon : 1° ; précision du thermomètre : ±1°C
  • L’écran LCD large de 0,5 po (1,3 cm) de hauteur est facile à lire.
  • Les relevés minimal et maximal peuvent être indiqués instantanément.
  • L’appareil est équipé d’un affichage rétro-éclairé et d’un minuteur.
  • Utilisation avec les sondes J, K, T ; sortie d’ordinateur
  • Fourni avec une sonde de type K en acier inox dotée d’une poignée
  • Taille : 2,75 x 7 x 1,25 po (6,98 x 17,78 x 3,17cm)
  • Poids : 7 oz. (198,44g)
Accessoire en option : L’adaptateur secteur (15-079-650) qui permet une utilisation continue de l’appareil peut être acheté séparément.
Informations sur la commande
Le boîtier en plastique ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques mesure 3,5 x 1,25 x 5,5 po (L x l x H) soit 8,9 x 3,2 x 14 cm. La sonde fournie fait 0,12 po de dia. x 9 po de longueur (3,2 mm x 23 cm). Elle est agrémentée d’un câble de 40 po de longueur (102 cm). Pour obtenir une sonde de rechange, commandez une sonde 15-078-2-B. La sonde chemisée de type K à faible coût convient également (15-077-45). Sonde supplémentaire pour les mesures de surface également disponible. Voir 15-078-2A.
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
À utiliser avec (application) Mesure de la température dans les liquides, l’air / le gaz et les semi-solides
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 3,17cm
Comprend Pile 9 V ; sonde thermocouple de type K triple fonction en acier inox avec poignée pour les semi-solides, les liquides ou les systèmes d’air / de gaz
Longueur (métrique) 70 mm
Matériau Plastique ABS
Type de sonde Thermocouple de type K
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 6,5 oz.
Poids (métrique) 184 g
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 2,75 in
Température max. (impériale) 2200°F
Température max. (métrique) 1200°C
Température (impériale) min. minus; 350°F
Température min. (métrique) minus; 212°C
Plage de températures (impériale) minus;350° à 2200°F
Plage de températures (métrique) minus;212° à 1200°C
Calibrated Oui
Type de batterie 9 V
Précision ±1°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 8 cm