Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre Workhorse™ Traceable™
Code produit 11739775 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
minus;50° à 1300°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11739775 minus;50° à 1300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11739775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.65€
    63.39€ / 1 pièces
    Économisez 9.26€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Appareil de mesure haute précision. Traceable™ Workhorse™ Ce thermomètre offre une lecture nette en faible ou forte luminosité et couvre une large plage de températures. Il est également compatible avec toutes les sondes de type K.
  • Le décalage réglable de la face avant permet de régler la température, l’étalonnage interne ou un capteur spécifique pour une précision accrue.
  • Le bouton de mise en attente bloque l’affichage sur le relevé en cours
  • Plage de température : -58° à +2372 °F / -50° jusqu'à +1300 °C
  • Gamme de sondes (fournie avec l’unité) : -40 à 250 °C en continu ou 300 °C en pointe ; accepte tous les thermocouples de type K
  • Précision: ±1 °C + 0,75 % entre 0° et 500 °C (32° et 932 °F; ±1 °C +1% entre 500° et 750 °C (932° et 1382 °F); ±1 °C + 2 % entre 750° et 1000 °C (1382° et 1832 °F); ±3 °C + 4 % entre 1000° et 1200 °C (1832° et 2192 °F); ±2 °C à -20° ; ±3 °C à -40° ; ±4 °C à -50 °C°
  • Résolution : 0,1° entre -50° et +200° ; (sinon 1°)
  • Dimensions : 2,75 x 5,5 x 1,25 in (69 x 138 x 31 mm)
  • Poids : 6 oz. (0,2 kg)
  • Dimensions de la sonde : 0,13 de diamètre x 5 in. (3 x 125 mm)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,13 in
Diamètre (métrique) de la sonde 3.3 mm
Dimensions (L x l x H) 5,5 x 2,75 x 1,25 po (14 x 7 x 3,17cm)
À utiliser avec (application) Offre un affichage précis sous un éclairage faible ou très lumineux
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 3,17cm
Comprend Sonde de type K, support de table, pile 9 V avec une autonomie de 150 à 200 heures en utilisation continue, étui de transport
Longueur (impériale) de sonde 5 in
Longueur (métrique) 140 mm
Longueur (métrique) de sonde 12,5cm
Matériau Plastique
Type de sonde Thermocouple de type K
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 6 oz
Poids (métrique) 170 g
Largeur (impériale) 2,75 in
Type de produit Thermomètre
Longueur (impériale) 5,5 in
Température max. (impériale) 2372°F
Température max. (métrique) 1300°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) minus;58° à 2372°F
Plage de températures (métrique) minus;50° à 1300°C
Calibrated Oui
Type de batterie 9 V
Précision ±1°C
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 7 cm