Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données WiFi TraceableLIVE™ : Pression barométrique avec notification à distance
Code produit 15688085 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage d’humidité:
5 à 95 % HR
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage d’humidité Conditionnement
15688085 5 à 95 % HR 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15688085
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Maintenant avec GRATUIT TraceableLIVE plan d'abonnement (pour un utilisateur). Le moyen simple, efficace et fiable de rester connecté à vos environnements critiques. Restez connecté grâce à une surveillance à distance en direct et sécurisée où que vous soyez. TraceableLIVE™ Enregistrement de données WiFi : Pression barométrique.
  • Surveillez à distance vos environnements critiques : les dispositifs se connectent au WiFi existant
  • Alertes : limites haute et basse pour les paramètres surveillés, interruption de la connectivité, pile faible
  • Aucune installation logicielle locale n’est requise ; visibilité des données en direct via le navigateur Web ou iOS / Android mobile
  • Applications
  • 15-079-662 et -663 : Surveiller le CO2, la température et l’humidité
  • 15-079-664 : Surveille la pression barométrique, la température et l’humidité.
  • Transmission sécurisée de données cryptées SSL
  • Notifications d'alarme disponibles par notification push mobile, e-mail et SMS SMS
  • Évolutivité illimitée : utiliser TraceableLIVE™ dans des environnements individuels ou dans un réseau entier d'installations
  • Étalonnage multipoint traçable à NIST
  • TraceableLIVE abonnement requis
Une fois la configuration terminée, vous pouvez :
  • Définir à distance les paramètres d’alarme du dispositif
  • Afficher les conditions actuelles de votre laboratoire n’importe où
  • Générer des rapports de données en temps réel
  • Affecter l’accès utilisateur à l’ensemble de l’équipe
Traceable™ Certificat:
Étalonnage multipoint sur un certificat traçable numéroté individuellement qui assure la précision d'un laboratoire d'étalonnage ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) accrédité par A2LA. Cela indique la traçabilité des mesures aux unités SI par NIST ou d’autres instituts nationaux de métrologie (INM) reconnus qui sont signataires de l’Accord de reconnaissance mutuelle du CIPM.
TraceableLIVE options d'abonnement :
  • 15-710-065 Abonnement standard d'un an
  • 15-710-066 Abonnement standard de 2 ans
  • 15-710-067 Abonnement Premium d'un an
  • 15-710-068 Abonnement Premium de 2 ans
Spécification
Type Enregistreur de données
Type d’affichage Numérique
Types d’alarme Notification push sur mobile, Adresse électronique de la personne à contacter, SMS
Software Type TraceableLIVE
Certifications/Conformité D’un laboratoire d’étalonnage certifié ISO/IEC 17025 (Cert. N° 1750.01) laboratoire détalonnage agréé A2LA
Modèle Paramètres : Pression barométrique, température, humidité
À utiliser avec (application) Qualité de l’air, laboratoires respiratoires, recherche sur les biocarburants, stockage contrôlé, maisons vertes
Précision (humidité relative) plusmn;3 % HR (5-75 %), sinon plusmn;5 % HR
Précision (température) plusmn;0,4°°C
Plage d’humidité 5 à 95 % HR
Résolution (humidité relative) 0,01% HR
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (impériale) 32 °F à 131 °F
Plage de températures (métrique) 0 à 55°C