Learn More
Fisherbrand™ Mini-agitateurs
Code produit 11527503 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
ADN
Alchemist
Bactéries
Blue is Good
Caféine
Crystals
Tableau périodique
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
11527503 Tableau périodique 1 pièce
11537503 Crystals 1 pièce
11517503 ADN -
12353067 Bactéries 1 pièce
11507503 Alchemist 1 pièce
11597493 Caféine 1 pièce
12110970 Blue is Good -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11527503
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Adaptateur pour ligne, barreau d’agitation et instructions
Contient 1 litre. Les mini-agitateurs Fisherbrand™ disposent d’une plage d’agitation de 350 à 2000 tr/min.
Sept conceptions de plaque supérieure fantaisistes disponibles.
  • Plage de vitesse d'agitation : 350 à 2000 tr/min
  • Capacité d'agitation : 1 L
  • Diamètre maximal du vaisseau : 8,5 cm
  • Voyant d’alimentation
  • Surface supérieure en nylon transparent et résistant aux produits chimiques
  • Base en plastique robuste et stable
Order Info
Dimensions hors tout : 5,625L x 5,625W x 2,375 H (14,3 x 14,3 x 6,6 cm) ; pour 120 à 230 V
Warranty
Trois ans
Specifications
Vitesse 350 à 2 000 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Nylon
Capacité 1 L
Affichage LED
Forme Triangulaire
Tension 120 à 230V
Diamètre (métrique) extérieur 8,5 cm
Dimensions (L x l x H) 5,625 x 5,625 x 2,375 in (14,3 x 14,3 x 6,6 cm)
Hauteur (impériale) 2,375 in
Hauteur (métrique) 6,6 cm
Longueur (impériale) 5,625 in
Longueur (métrique) 14,3 cm
Largeur (impériale) 5,625 in
Largeur (métrique) 14,3 cm
Alimentation électrique 120 à 230 V 50 / 60 Hz
Matériau Plastique
Modèle Tableau périodique
Type Agitateur