Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Tête et protection de tête
Code produit 15736959 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Mélangeur vortex Fisherbrand
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
15736959 Mélangeur vortex Fisherbrand 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15736959
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
  • 3 po La tête permet un mélange à fonction tactile facile à utiliser de béchers et de flacons
  • La protection de tête glisse sur le dessus de la tête—idéale pour les récipients à forme irrégulière
  • Tête avec protection en caoutchouc conçue pour mélanger les objets à forme irrégulière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête avec couvercle
Diamètre (métrique) 76 mm
À utiliser avec (équipement) Mélangeur vortex Fisherbrand
Comprend Tête, protection en caoutchouc