Description
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
- La tête en caoutchouc (76 mm) 02-215-382 est utilisée avec la protection de tête de 76 mm 02-215-383 pour mélanger les béchers, les flacons et les objets de forme spéciale
Spécification
Spécification
| Type de produit | Protection de tête |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur Vortex |