Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour agitateur à vortex, tête d’agitation
Code produit 15776949 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Mélangeur Vortex
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15776949 Mélangeur Vortex 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15776949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.55€
    23.01€ / 1 pièces
    Économisez 10.54€
    31% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
également compatible avec les modèles d’autres fabricants ; contactez votre Fisher Scientific Représentant du service à la clientèle pour plus de détails.
  • Conçu pour mélanger un tube à la fois
Conçu pour mélanger un tube à la fois.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête de rechange en coupelle
À utiliser avec (équipement) Mélangeur Vortex