Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour mélangeur Vortex, dispositif de retenue d’insert
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Maintient le porte-tubes en place lorsqu’il est utilisé avec un mélangeur vortex.
- Nécessaire pour fixer les inserts en mousse ou le harnais de récipient
- Compatible avec d’autres modèles de fabricants (contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Retenue d’insert |
| À utiliser avec (équipement) | Insert en mousse pour mélangeur vortex |