Description
Kit de support pour microtubes en mousse et microplaque avec dispositif de retenue
- Comprend un porte-microtubes, un porte-plaques à micropuits et un dispositif de retenue d'insert (Cat. Nos. 02-215-386, -387, -391)
Kit de support de tubes en mousse avec dispositif de retenue
- Comprend 3 supports de tubes (pour tubes de 9 à 13 mm, de 14 à 19 mm et de 20 à 25 mm), un insert en mousse plate, deux harnais de vaisseau et un dispositif de retenue d'insert (Cat. N° 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
- Mélange (48) microtubes de 0,25 à 2 mL ; comprend un insert en mousse et un dispositif de maintien de l'insert.
- Pour le mélange de plaques à 96 puits ou de blocs à puits profonds ; comprend un insert en mousse et un dispositif de retenue pour l’insert.
Specifications
Specifications
| Capacité | 0,25 à 2 ml |
| Type de produit | Kit de microtubes en mousse et de plaques à micropuits avec dispositif de retenue |
| À utiliser avec (équipement) | Mélangeur Vortex |
| Comprend | Support pour microtubes, support de microplaques et dispositif de retenue d’insert |
| Nbre de positions | 48 |