Learn More
Fisherbrand™ Ensembles d’accessoires pour mélangeurs Vortex
Code produit 15766959 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de microtubes
Kit de microtubes en mousse et de plaques à micropuits avec dispositif de retenue
Kit de support pour tube en mousse avec dispositif de retenue
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15766959 Kit de microtubes 1 pièce
15726949 Kit de microtubes en mousse et de plaques à micropuits avec dispositif de retenue 1 pièce
15756939 Kit de support pour tube en mousse avec dispositif de retenue 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15766959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.11€
    73.03€ / 1 pièces
    Économisez 24.08€
    24% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les accessoires applicables Fisherbrand mélangeurs à vortex.
Kit de support pour microtubes en mousse et microplaque avec dispositif de retenue
  • Comprend un porte-microtubes, un porte-plaques à micropuits et un dispositif de retenue d'insert (Cat. Nos. 02-215-386, -387, -391)
Kit de support de tubes en mousse avec dispositif de retenue
  • Comprend 3 supports de tubes (pour tubes de 9 à 13 mm, de 14 à 19 mm et de 20 à 25 mm), un insert en mousse plate, deux harnais de vaisseau et un dispositif de retenue d'insert (Cat. N° 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
Kit de microtubes :
  • Mélange (48) microtubes de 0,25 à 2 mL ; comprend un insert en mousse et un dispositif de maintien de l'insert.
Kit de microplaque :
  • Pour le mélange de plaques à 96 puits ou de blocs à puits profonds ; comprend un insert en mousse et un dispositif de retenue pour l’insert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,25 à 2 ml
Type de produit Kit de microtubes
À utiliser avec (équipement) Mélangeur Vortex
Comprend Mélange 48 microtubes de 0,25 à 2 ml ; comprend un insert en mousse et un dispositif de retenue pour insert
Nbre de positions 48