Learn More
Fisherbrand™ Chronomètre étanche et résistant aux chocs
Code produit 11779825 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
24 heures
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Conditionnement
11779825 24 heures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11779825
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
  • Instructions
  • Batterie
  • Cordon
La traçabilité NIST garantit la qualité et la précision de l’instrument. Le chronomètre étanche et résistant aux chocs Fisherbrand est un chronomètre numérique LCD à quartz à usage général, livré avec un boîtier en ABS scellé par joint torique et résistan
  • Compte jusqu’à 24 heures avec une résolution de 0,01 d’une seconde
  • Fonctions disponibles : chronométrage simple, temps mort, cumul intermédiaire et chronométrage continu
  • Affiche l’heure, la date et le jour de la semaine
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Chronomètre résistant à l'eau et aux chocs
Plage de durée 24 heures
Alarms Audible
Précision 0,0001
Résolution 0,01 s
Affichage LCD
Matériau Plastique ABS
Dimensions (L x l x H) 2,12 x 2,37 x 0,5 po (5,4 x 6 x 1,27 cm)
Longueur (impériale) 2,12 in
Longueur (métrique) 5,4 cm
Largeur (impériale) 2,37 in
Largeur (métrique) 6 cm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1,27 cm
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 0,028 kg
Comprend Pile 2 ans, cordon et instructions
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation en laboratoire ou en usine
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST