Learn More
Fisherbrand™ Tubes PCR de 0,2 ml
Code produit 12134102 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Type de bouchon:
Bombé
Plat
Conditionnement:
1000 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de bouchon Conditionnement
12134102 Naturel Plat 1000 pièces
11899221 Naturel Bombé 1000 pièces
12164082 Rouge Bombé 1000 pièces
12174082 Bleu Bombé 1000 pièces
12194082 Jaune Bombé 1000 pièces
12184082 Vert Bombé 1000 pièces
12164102 Vert Plat -
12144102 Rouge Plat 1000 pièces
12154102 Bleu Plat 1000 pièces
12174102 Jaune Plat 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12134102
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec bouchon à fermeture par pression intégral
Avec bouchon à fermeture par pression intégral
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0.2 ml
  • Volume maximal de 0.25 ml lorsque fermés
  • Conception à paroi fine
  • Produits en salle blanche
  • En PP vierge
Spécification
Certifications/Conformité Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain
Couleur Naturel
Volume (métrique) 0.2 ml
Quantité 1000/boîte
À utiliser avec (équipement) Blocs de thermocycleur de 0.2 ml pour applications de PCR et de stockage d’échantillons
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Plat
Format Tube
Type de produit Tube PCR à paroi mince