Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres à joint de terre 10/30
Code produit 16699455 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +150°C
-10°C à +250°C
Précision:
1°C
1, 1,5 Au-dessus de 150 °C
Immersion Length:
25 mm
Longueur (métrique) globale:
270 mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Précision Immersion Length Longueur (métrique) globale Conditionnement
16699455 -10°C à +250°C 1, 1,5 Au-dessus de 150 °C 25 mm 305 mm 1 pièce
16689455 -10°C à +150°C 1°C 25 mm 270 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16699455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.97€
    68.72€ / 1 pièces
    Économisez 51.25€
    42% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contient un liquide organique rouge sur fond blanc en verre.
  • Raccord à la masse 10/30 avec échelle Celsius
  • Calibrés pour des profondeurs d’immersion spécifiques
  • Sérialisés et conditionnés individuellement
Spécification
Type d’immersion immersion partielle
Comprend Raccord à la masse 10/30 avec échelle Celsius
Longueur (impériale) globale 12 in
Longueur (métrique) globale 305 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide organique rouge
Température max. (métrique) 250°C
Température min. (métrique) -10° C
Plage de températures (métrique) -10°C à +250°C
Précision 1, 1,5 Au-dessus de 150 °C
Subdivision 1°
Immersion Length 25 mm