Learn More
Fisherbrand™ Boîtiers de stockage congélateurs en polypropylène
Code produit 11987111 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Vert
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11987111 Orange 5 pièces
11927121 Vert 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11987111
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les boîtes de stockage en polypropylène de 100 places offrent un stockage compact et sûr pour les tubes de 0,5, 1,5 et 2,0 mL ainsi que les fioles cryogéniques. Contrairement aux cartons, elles ne se dégradent pas si elles sont exposées à l’humidité ou à une utilisation intensive.
Les boîtes de stockage en PP 100 emplacements offrent un stockage compact et sûr pour les tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml.Contrairement aux boîtes en carton, elles résistent à l’humidité et à une utilisation intensive.
  • Idéal pour une utilisation sur paillasse, au congélateur ou pendant le transport
  • Peut être utilisé à des températures de -80 à +121°C (112 à +249°F)
  • Cinq choix de couleurs vous permettent de trier et d’organiser visuellement des échantillons de différents types
  • Couvercles à charnière avec languette à pression s’ouvrant facilement et se fermant en toute sécurité ; La couleur transparente translucide vous permet de toujours voir l’intérieur
  • Boîtes noires opaques idéales pour les échantillons sensibles à la lumière
  • Une grille alphanumérique indique chacun des emplacements de la boîte
  • Profil antidérapant moulé dans le fond et le couvercle pour un empilage sûr
Informations sur la commande
Racks pour congélateur disponibles séparément.
Spécification
Type de bouchon Couvercle à charnière
Couleur Orange
Matériau PP
Forme Carré
À utiliser avec (application) Stockage compact et sûr pour tubes de 0,5, 1,5 et 2,0 ml et flacons cryogénique
À utiliser avec (équipement) Tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml
Capacité Tubes de 100 (0,5, 1,5 et 2 ml et flacons cryogéniques)
Comprend Étiquette de grille alphanumérique, couvercles à charnière transparents avec languette à clipser
Nbre de positions 100
Type de produit Boîte de stockage cryogénique
Quantité 5/boîte
Plage de températures (impériale) -112°F à 249,8°F
Plage de températures (métrique) -80° à 121°C
Dimensions (L x l x H) 14,3 x 14,3 x 5,6 cm (5,7 x 5,7 x 2,2 in)
Longueur (métrique) 14.3 cm
Largeur (métrique) 14.3 cm
Hauteur (métrique) 5.6 cm