Learn More
Fisherbrand™ 200 Series Safety Glasses
Economical, lightweight protection
14.99€
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI Z87.1, ANSI Z80.3 |
|---|---|
| Teinte de la lentille | Transparents |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| Style des branches | Réglable ; spatule |
| Code produit | Marque | Couleur de la monture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Couleur de la monture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15618825
|
Fisherbrand™
191302088 |
Noir |
87.54€ 14.99€ / 12 pièces Économisez 72.55€ 82% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Protection économique et légère
- One-piece lens provides a full and unobstructed field of vision
- Absorbs >99.9% of harmful UV light
- Molded-in sideshields and browguards
- Adjustable spatula temples
Certifications
Homologation CSA.
Compliance
Meets ANSI* Z87.1 and Z80.3 standards.
Spécification
| ANSI Z87.1, ANSI Z80.3 | |
| Transparents | |
| Lunettes de sécurité | |
| Réglable ; spatule |