Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en PEHD 20 ml avec bouchon en PP
Code produit 12341599 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
En vrac
En vrac, bouchons fixés
En vrac, bouchons séparés
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
12341599 En vrac, bouchons séparés 500 pièces
12361599 En vrac -
12351599 En vrac, bouchons fixés 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12341599
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’adapte à tous les compteurs courants
Bouchons en polypropylène blancs.
  • Fournissent des comptages à faible fond et une excellente transmission de la lumière
  • Résistent aux fuites et aux gonflements causés par la dégradation des solvants
  • Les bouchons s’adaptent au filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage
Informations sur la commande
D.E. x de haut (avec bouchon) : 1,125 x 2,375 po (28 x 61 mm). Les flacons avec bouchons fixés sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte. Lorsque les bouchons sont séparés, les flacons sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte et les bouchons sont conditionnés dans cinq sachets en PE de 100 chacun. Également disponibles conditionnés en vrac avec des flacons et des bouchons dans des sachets en PE de 1000 chacun.
Spécification
Matériau (doublure) Feuille de métal / pâte
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau PEHD
Volume (métrique) 20 ml
À utiliser avec (application) Fournit des comptages à faible bruit de fond et une excellente transmission de la lumière, s’adapte à tous les compteurs courants
Hauteur (impériale) 2,4 in
Type d’emballage En vrac, bouchons séparés
Volume (impérial) 0.67 oz
Volume (métrique) total 20 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon GPI 22-400
Marking Spot Oui
Hauteur (métrique) 61 mm
Type de produit Flacon à scintillation