Description
Optimisé pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation des liquides.
- Polystyrène hautement spécifié
- Idéal pour les dosages à faible volume tels que les méthodes colorimétriques et enzymatiques, le clonage, la réplication et les matrices, ainsi que le stockage
- La surface inférieure du puits à fond plat offre une plus grande surface pour la liaison
- Volume utile : 10–100 μl
- Les microplaques à 384 puits conservent les échantillons et les réactifs, ce qui permet de faire des économies et d’améliorer la productivité de la sélection
- Non traitée
- Non stérile
Informations sur la commande
Peuvent accueillir un couvercle 12-565-511 (vendu séparément).
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 10 à 100 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de puits | Coins arrondis |
| Afficher plus |