Learn More
Fisherbrand™ Pissettes Easy-Squeeze 500 ml
Code produit 11745233 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Chemical Label:
Acétone
Eau
Eau distillée
Eau déionisée
Hypochlorite de sodium (eau de Javel)
Isopropanol
Méthanol
Nettoyage assortiment
Savon
Solution saline
Solvants assortiment
Universel
Éthanol
Unit Size:
6 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Chemical Label Unit Size
11745233 Rouge Acétone -
11755243 Assortiment Solvants assortiment 6 pièces
11765243 Assortiment Nettoyage assortiment 6 pièces
11765233 Bleu Eau déionisée 6 pièces
11725243 Bleu Savon 6 pièces
11745243 Bleu Eau 6 pièces
11775233 Bleu Eau distillée 6 pièces
11705243 Vert Méthanol 6 pièces
11715243 Naturel Solution saline 6 pièces
11735243 Naturel Universel 6 pièces
11755233 Naturel Hypochlorite de sodium (eau de Javel) 6 pièces
11785233 Naturel Éthanol 6 pièces
11795233 Jaune Isopropanol 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11745233
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
Livrées avec bouchons en PP de couleur avec membrane en PTFE (sauf celles de référence 02-897-2, dotées d’un bouchon en PEHD).
Faciles à remplir et prêtes à l’emploi
Facile à remplir et prêt à l’emploi
  • Col large
  • Translucides et sans projection
  • Avec des étiquettes sérigraphiées à code couleur, faciles à lire
  • Les pointes peuvent être réduites pour augmenter le débit.
  • En cas de non-utilisation, les flacons libèrent la pression interne sans formation de gouttes.
Les informations sur l’étiquette incluent :
  • Nom chimique
  • Codes et symboles de la National Fire Protection Association (NFPA)
  • Numéro CAS (Chemical Abstracts Service)
  • Codes de danger
  • Informations sur les équipements de protection de laboratoire
  • Informations sur les organes cibles
  • Niveau de remplissage recommandé
  • Code de recyclage PEBD
  • Capacité de volume du flacon, déclaration “For Dispensing Only, Not Recommended For Storage” (Uniquement pour la distribution, non recommandées pour le stockage)
Non recommandées pour une utilisation au-delà de 60°C (140°F).
Order Info
Disponibles en boîtes de six, toutes avec la même étiquette ; En boîte de six pissettes de solvant (chacune avec une étiquette : acétone, eau déionisée, éthanol, isopropanol, méthanol et universelle) ; Ou en boîte de six pissettes de nettoyant (chacune avec une étiquette : acétone, agent de blanchiment, eau déionisée, solution saline, savon et universelle).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 500 ml (17 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Rouge
Diamètre (impériale) 2,99 in
Comprend Étiquettes sérigraphiées à code couleur, membrane en PTFE
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Rouge
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 173 mm
Hauteur (impériale) 6,81 in
Chemical Label Acétone
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-415 mm
Diamètre (métrique) 76 mm
Type de bouchon Bouchon en polypropylène
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 17 oz
Forme Cylindrique
Certifications/Conformité ISO 13485:2003
Type de produit Pissette